Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Flad flange, slebet
Artikelnummer. p-7189333 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Diameter (metrisk) base:
70 mm
106 mm
130 mm
155 mm
215 mm
Inkluderer:
Med rille
Uden rille
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 11712909
Brand: DWK Life Sciences 210343405
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til behandling som reaktionsbeholder.
DURAN™ flade flanger med og uden riller er velegnede til videreforarbejdning til f.eks. trykfaste reaktionsbeholdere. For trykmodstand henvises til vores bemærkninger i det tekniske appendiks til laboratorieglaskataloget. For glasartikler, der afviger fra den originale form på grund af videre bearbejdning, skal de tilladte driftsdata bestemmes i overensstemmelse med de tekniske regler og forskrifter.
  • Jord
  • Komponent til videre forarbejdning til reaktionsbeholdere
  • På grund af geometrien og den massive vægtykkelse er emnerne velegnede til enheder med tryk- og vakuumapplikationer.
  • Glasartikler til videre forarbejdning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) base 70 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Til behandling som reaktionsbeholder
Inkluderer Med rille
nr. pr. pakke 2/Pk.