Få mere at vide
Beskrivning
DURAN™ flade flanger med og uden riller er velegnede til videreforarbejdning til f.eks. trykfaste reaktionsbeholdere. For trykmodstand henvises til vores bemærkninger i det tekniske appendiks til laboratorieglaskataloget. For glasartikler, der afviger fra den originale form på grund af videre bearbejdning, skal de tilladte driftsdata bestemmes i overensstemmelse med de tekniske regler og forskrifter.
- Jord
- Komponent til videre forarbejdning til reaktionsbeholdere
- På grund af geometrien og den massive vægtykkelse er emnerne velegnede til enheder med tryk- og vakuumapplikationer.
- Glasartikler til videre forarbejdning
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) base | 215 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Til behandling som reaktionsbeholder |
| Inkluderer | Uden rille |
| nr. pr. pakke | 2/Pk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.