Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Flad flange, slebet
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Diameter (metrisk) base:
70 mm
106 mm
130 mm
155 mm
215 mm
Inkluderer:
Med rille
Uden rille
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
DURAN™ flade flanger med og uden riller er velegnede til videreforarbejdning til f.eks. trykfaste reaktionsbeholdere. For trykmodstand henvises til vores bemærkninger i det tekniske appendiks til laboratorieglaskataloget. For glasartikler, der afviger fra den originale form på grund af videre bearbejdning, skal de tilladte driftsdata bestemmes i overensstemmelse med de tekniske regler og forskrifter.
- Jord
- Komponent til videre forarbejdning til reaktionsbeholdere
- På grund af geometrien og den massive vægtykkelse er emnerne velegnede til enheder med tryk- og vakuumapplikationer.
- Glasartikler til videre forarbejdning
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) base | 106 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Til behandling som reaktionsbeholder |
| Inkluderer | Med rille |
| nr. pr. pakke | 2/Pk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |