Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Fladflangebæger, flange med rille
Artikelnummer. 10281611 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Produkttype:
DN 120
DN 150
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10281611
Brand: DWK Life Sciences 243916805
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den nederste del af et fladflangebæger har en bægerlignende form og sin egen til forberedende arbejde med faste og tyktflydende stoffer. Arbejde under tryk eller vakuum er muligt.
Flade flangebeholdere er reaktionsbeholdere med stort volumen, der betragtes som et alternativ til de runde kolber og består af en bunddel og et låg. Disse to dele holdes sammen ved hjælp af en klemring. En tætning eller slibefedt forhindrer slibefladerne i at vippe. Fladflangebeholderen kan kombineres med andre komponenter (f.eks. faldtragte, røreaksler, ...) ved hjælp af forskellige standardslebne samlinger i låget. Flade flangebeholdere er velegnede til forberedende arbejde såsom generelle reaktioner, destillationer, fordampning og tørring af faste og viskøse stoffer. På grund af deres vægge er flade flangebeholdere velegnede til sikkert arbejde under tryk og vakuum.
  • Flange med rille: En tætningsring (O-ring) kan indsættes i rillen, ved hjælp af hvilken beholderen lukkes ordentligt
  • Tryk- og vakuumbestandig på grund af geometrien og solid vægtykkelse
  • Brug op til det teknisk størst mulige vakuum og dermed maksimal sikkerhed for brugeren (overhold sikkerhedsanvisningerne)
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Maks. Tryk 0,5 bar
Kapacitet (metrisk) 3000 ml
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Velegnet til filterapparater af Witt-typen; Sikkert arbejde under tryk eller vakuum; Opvarm kun fladflangebægre i vand- eller oliebade. Ved den maksimale brugstemperatur på °250 C og det maksimale driftstryk må temperaturforskellen i glasvæggen på de flade flangereaktionsbeholdere ikke overstige 30 °C
nr. pr. pakke 1/Pk.
Produkttype DN 150
Temperaturområde (metrisk) 250 °C