Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Fladbund kolbe, med standard jordforbindelse
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Standard konusled:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Fladbundskolber er en formvariant af de runde kolber og har en flad bund, som de kan stå på. Standard jordforbindelsen muliggør en præcis forbindelse til andre jordforbindelseskomponenter såsom søjler, termometre, dryptragte, jordforbindelsespropper osv. Stående stempler er på grund af deres form kun egnede til trykløst arbejde.
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
- Flad bund betyder, at kolberne kan sættes ned uden en støttering
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) base | 105 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Fortyndingsopløsninger; Opvarmning; Volumenstørrelser 250 mL (NS 24/29), 500 mL (NS 24/29), 1000 mL (NS 24/29) og 2000 mL (NS 29/32) er ikke i henhold til DIN ISO |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Produkttype | Ikke-DIN/ISO størrelse |
| Standard konusled | NS 24/29 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |