Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Fladbund kolbe, med standard jordforbindelse
Artikelnummer. 11746193 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Standard konusled:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Standard konusled Pakningsstørrelse
11746193 250 mL NS 29/32 Pakke med 10
11726193 50 mL NS 29/32 Pakke med 10
11756193 500 mL NS 29/32 Pakke med 10
11726203 1000 mL NS 29/32 Pakke med 10
11736203 2000 mL NS 29/32 Pakke med 10
11736193 100 mL NS 29/32 Pakke med 10
15251879 250 mL NS 24/29 Pakke med 10
15271879 1000 mL NS 24/29 Pakke med 10
15231879 100 mL NS 19/26 Pakke med 10
15241879 100 mL NS 24/29 Pakke med 10
15261879 500 mL NS 24/29 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11746193 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 241713703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1945.00 DKK
    1755.91 DKK / Pakke med 10
    Spare 189.09 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Fladbundskolber er velegnede til trykløst arbejde. På grund af standard jordforbindelsen kan stempler tilsluttes andre jordforbindelseskomponenter eller lukkes med jordforbindelsesstik.
Fladbundskolber er en formvariant af de runde kolber og har en flad bund, som de kan stå på. Standard jordforbindelsen muliggør en præcis forbindelse til andre jordforbindelseskomponenter såsom søjler, termometre, dryptragte, jordforbindelsespropper osv. Stående stempler er på grund af deres form kun egnede til trykløst arbejde.
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
  • Flad bund betyder, at kolberne kan sættes ned uden en støttering
Tekniske data
Diameter (metrisk) base 85 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Fortyndingsopløsninger; Opvarmning; Volumenstørrelser 250 mL (NS 24/29), 500 mL (NS 24/29), 1000 mL (NS 24/29) og 2000 mL (NS 29/32) er ikke i henhold til DIN ISO
nr. pr. pakke 10/Pk.
Standard konusled NS 29/32