Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Fladbund kolbe, smal hals, med perlekant
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
3000 mL
4000 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
6000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
Abdominale kar kaldes kolber i laboratoriet og er udover bægerglas andre universelt anvendelige kar. De bruges fx til destillation eller til opvarmning af væsker. Flasker fås i forskellige designs: smal og bred hals, med eller uden slebet led, som rund- eller fladbundet kolbe. Afhængigt af applikationen vælges den nødvendige kolbe med dens specifikke komponenter.
- Flad bund betyder, at kolberne kan sættes ned uden en støttering
- Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) base | 131 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Opvarmning; Størrelser 20000, 3000 og 5000 ml ikke-DIN ISO størrelse |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |