Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Fladbund kolbe, smal hals, med perlekant
Artikelnummer. 10603341 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
3000 mL
4000 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
6000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10603341 10,000 mL Hver
11758001 50 mL Pakke med 10
11728021 100 mL Pakke med 10
11750744 250 mL Pakke med 10
11760744 500 mL Pakke med 10
11770744 1000 mL Pakke med 10
11780744 2000 mL Pakke med 10
10129920 3000 mL Hver
10363791 4000 mL Hver
10139920 5000 mL Hver
10373791 6000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10603341 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 217118604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1920.00 DKK
    1682.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 237.87 DKK
    12% Slukket
På lager
Flad bund betyder, at kolberne kan sættes ned uden en støttering.
Abdominale kar kaldes kolber i laboratoriet og er udover bægerglas andre universelt anvendelige kar. De bruges fx til destillation eller til opvarmning af væsker. Flasker fås i forskellige designs: smal og bred hals, med eller uden slebet led, som rund- eller fladbundet kolbe. Afhængigt af applikationen vælges den nødvendige kolbe med dens specifikke komponenter.
  • Flad bund betyder, at kolberne kan sættes ned uden en støttering
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Tekniske data
Diameter (metrisk) base 280 mm
Kapacitet (metrisk) 10,000 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Opvarmning; Størrelser 20000, 3000 og 5000 ml ikke-DIN ISO størrelse
nr. pr. pakke 1/Pk.