Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Fladbund kolbe med konisk slibning
Artikelnummer. 10684382
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10684382 50 mL
1 options
Artikelnummer. 10684382 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 03011928
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.00 DKK
    1073.15 DKK / Pakke med 10
    Spare 291.85 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Til opsamling, blanding og måling af væsker og dyrkningsmedier. Lenz Laborglasinstrumente™ Fladbundskolber med konisk slibning er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glas.
  • I henhold til DIN EN ISO 4797
  • Med inskriptionslabel
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Jordforbindelsen har høj tilspidsningsnøjagtighed og fremragende tæthed
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4797
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Standard konusled NS 19/26 Fatning Str
Bund form Flad
Diameter (metrisk) Udvendig 51 mm