Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Fladbund kolbe med konisk slibning
Beskrivelse
- I henhold til DIN EN ISO 4797
- Med inskriptionslabel
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
- Jordforbindelsen har høj tilspidsningsnøjagtighed og fremragende tæthed
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 4797 |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Standard konusled | NS 29/32 Fatning Str |
| Bund form | Flad |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 105 mm |