Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Fladbund kolbe med konisk slibning
Artikelnummer. 10101521
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10101521 500 mL
1 options
Artikelnummer. 10101521 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 03012458
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3225.00 DKK
    2720.19 DKK / Pakke med 10
    Spare 504.81 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Til opsamling, blanding og måling af væsker og dyrkningsmedier. Lenz Laborglasinstrumente™ Fladbundskolber med konisk slibning er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glas.
  • I henhold til DIN EN ISO 4797
  • Med inskriptionslabel
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Jordforbindelsen har høj tilspidsningsnøjagtighed og fremragende tæthed
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4797
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Standard konusled NS 24/29 Fatning Str
Bund form Flad
Diameter (metrisk) Udvendig 105 mm