Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Fladbund kolbe med konisk slibning
Artikelnummer. 10653501
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10653501 250 mL
1 options
Artikelnummer. 10653501 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 03012949
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1730.00 DKK
    1132.14 DKK / Pakke med 10
    Spare 597.86 DKK
    34% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Til opsamling, blanding og måling af væsker og dyrkningsmedier. Lenz Laborglasinstrumente™ Fladbundskolber med konisk slibning er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glas.
  • I henhold til DIN EN ISO 4797
  • Med inskriptionslabel
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Jordforbindelsen har høj tilspidsningsnøjagtighed og fremragende tæthed
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4797
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Standard konusled NS 29/32 Fatning Str
Bund form Flad
Diameter (metrisk) Udvendig 85 mm