Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Fladbund kolbe med konisk slibning
Artikelnummer. 10470703
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10470703 250 mL
1 options
Artikelnummer. 10470703 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 03012449
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til indsamling, blanding og måling af væsker samt dyrkning af medier. Lenz Laborglasinstrumente™ Fladbundede kolber med konisk jordfuge fremstilles af holdbart DURAN™ glas.
  • I henhold til DIN EN ISO 4797
  • Med inskriptionslabel
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Jordforbindelsen har høj tilspidsningsnøjagtighed og fremragende tæthed
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4797
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Standard konusled NS 24/29 Fatning Str
Bund form Flad
Diameter (metrisk) Udvendig 85 mm