Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Kolbe, Kjeldahl
Artikelnummer. p-7189450 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11737981
Brand: DWK Life Sciences 212315109
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til nitrogenbestemmelse.
DURAN™ Kjeldahl kolber udsættes for ekstreme kemiske og fysiske belastninger. Derfor bør vægtykkelsen ikke være for tyk for at undgå overophedning, hvilket kan føre til brud på grund af resterende (permanente) spændinger på den ene side og ikke for tynd på grund af den mærkbare glasfjernelse i det alkaliske medium på den anden side. For at tilbyde brugeren det sikrest mulige kompromis under hensyntagen til de teknologiske forhold, skal vægtykkelsen af DURAN™ Kjeldahl kolber i kroppen er 1-2 mm.
  • Vægtykkelse tilpasset anvendelsen (glasfjernelse med alkalisk medium taget i betragtning)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) base 115 mm
Kapacitet (metrisk) 750 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Til nitrogenbestemmelse
nr. pr. pakke 10/Pk.