Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Kolbe, Kjeldahl
Artikelnummer. 15221669 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15221669 500 mL Pakke med 10
11737981 750 mL Pakke med 10
11717971 100 mL Pakke med 10
11727971 250 mL Pakke med 10
15231669 1000 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15221669 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 212314404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2185.00 DKK
    1916.42 DKK / Pakke med 10
    Spare 268.58 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Til nitrogenbestemmelse.
DURAN™ Kjeldahl kolber udsættes for ekstreme kemiske og fysiske belastninger. Derfor bør vægtykkelsen ikke være for tyk for at undgå overophedning, hvilket kan føre til brud på grund af resterende (permanente) spændinger på den ene side og ikke for tynd på grund af den mærkbare glasfjernelse i det alkaliske medium på den anden side. For at tilbyde brugeren det sikrest mulige kompromis under hensyntagen til de teknologiske forhold, skal vægtykkelsen af DURAN™ Kjeldahl kolber i kroppen er 1-2 mm.
  • Vægtykkelse tilpasset anvendelsen (glasfjernelse med alkalisk medium taget i betragtning)
Tekniske data
Diameter (metrisk) base 101 mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Til nitrogenbestemmelse
nr. pr. pakke 10/Pk.