Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Kolbe, Kjeldahl
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
DURAN™ Kjeldahl kolber udsættes for ekstreme kemiske og fysiske belastninger. Derfor bør vægtykkelsen ikke være for tyk for at undgå overophedning, hvilket kan føre til brud på grund af resterende (permanente) spændinger på den ene side og ikke for tynd på grund af den mærkbare glasfjernelse i det alkaliske medium på den anden side. For at tilbyde brugeren det sikrest mulige kompromis under hensyntagen til de teknologiske forhold, skal vægtykkelsen af DURAN™ Kjeldahl kolber i kroppen er 1-2 mm.
- Vægtykkelse tilpasset anvendelsen (glasfjernelse med alkalisk medium taget i betragtning)
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) base | 60 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Til nitrogenbestemmelse |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |