Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Filterskive sintret glas, porøsitet 1, kant ikke smeltet
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Glaspulver med en vis partikelstørrelsesfordeling resulterer i en porøs, solid krop. Disse legemer bruges som filtermateriale i form af plader og stearinlys. Lavet af DURAN™ (borosilikatglas 3.3). De er velegnede til separationer med f.eks. stærke syrer eller baser og giver dermed fordele i forhold til andre materialer som plast eller papir. Fås i 6 forskellige porøsitetsklasser iflg ISO 4796 samt ASTM EI28-99. Velegnet til vakuumfiltrering med en maksimal resulterende trykforskel på 1 bar.
- Kant ikke-smeltet og centreret, overflader ubehandlede
- Succesfuldt arbejde gennem det korrekte valg af porøsitet (Den største porestørrelse skal være lidt under kornstørrelsen for de mindste partikler, der stadig skal separeres).
- Fås i 6 forskellige porøsitetsklasser iflg ISO 4796 samt ASTM EI28-99.
- Glasartikler til videre forarbejdning
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til vakuumfiltrering med en maksimal resulterende trykforskel på 1 bar |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Diameter (metrisk) Øverst | 120 mm |