Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Udvidelsesadapter, fatning/kegle
Artikelnummer. 15834808 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Ledstørrelse:
Fatning NS 14/23, Kegle NS 19/26
Fatning NS 14/23, Kegle NS 24/29
Fatning NS 19/26, Kegle NS 24/29
Fatning NS 19/26, Kegle NS 29/32
Fatning NS 24/29, Konus NS 29/32
Fatning NS 29/32, Kegle NS 34/35
Fatning NS 29/32, Kegle NS 45/40
Fatning NS 29/32, Kegle NS 50/42
Fatning NS 29/32, Kegle NS 60/46
Fatning NS 29/32, Kegle NS 71/51
Muffe NS 14/23, Konus NS 29/32
Topnøgle NS 24/29, Konus NS 45/40
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 15834808
Brand: DWK Life Sciences 286524609
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udvidelse fra ærme til kerne.
Adaptere bruges til at forbinde to komponenter med forskellige NS-størrelser. DURAN™ ekspansionsstykker tillader forbindelse af en mindre muffe til en større kerne.
  • Ekspansionsstykker muliggør tilslutning af en mindre muffe til en større kerne og dermed brugen af forskellig størrelse jordforbindelseskomponenter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10/Pk.
Varebeskrivelse Tilslutning af to komponenter med forskellige standard jordforbindelsesstørrelser
Ledstørrelse Fatning NS 14/23, Kegle NS 24/29