Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Fordampningskolbe, med standard slebet fuge, pæreform
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Fordampningskolber er en variant af runde kolber og har en pæreformet form. Standard jordforbindelsen muliggør en præcis forbindelse til andre jordforbindelseskomponenter, f.eks. en rotationsfordamper. På grund af deres form tillader fordampningskolber en stor ensartet væskeoverflade, hvilket gør dem særligt velegnede til fordampning af opløsningsmidler.
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
- Pæreform
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Autoklaverbar |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Fordampning af væsker; Opvarmning; Velegnet til opvarmning af bade og kapper; Blanding af flere komponenter; Rotationsfordamper, egnet til alle standard rotationsfordampere; Koncentration af løsninger |
| Mængde | 10/Pk. |
| Volumen (metrisk) | 250 ml |
| Diameter (metrisk) | 81 mm |