Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Fordampningskolbe, med standard slebet fuge, pæreform
Artikelnummer. 15251859 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
15251859 250 ml Pakke med 10
15241859 100 ml Pakke med 10
15261859 500 ml Pakke med 10
15271859 1000 ml Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15251859 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 241203703
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fordampningskolber er særligt velegnede til fordampning af væsker eller opløsningsmidler.
Fordampningskolber er en variant af runde kolber og har en pæreformet form. Standard jordforbindelsen muliggør en præcis forbindelse til andre jordforbindelseskomponenter, f.eks. en rotationsfordamper. På grund af deres form tillader fordampningskolber en stor ensartet væskeoverflade, hvilket gør dem særligt velegnede til fordampning af opløsningsmidler.
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
  • Pæreform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Fordampning af væsker; Opvarmning; Velegnet til opvarmning af bade og kapper; Blanding af flere komponenter; Rotationsfordamper, egnet til alle standard rotationsfordampere; Koncentration af løsninger
Mængde 10/Pk.
Volumen (metrisk) 250 ml
Diameter (metrisk) 81 mm