Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Inddampningsskål, med tud
Artikelnummer. 11776223 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
45 ml
60 ml
90 ml
170 ml
320 ml
600 ml
1500 ml
2500 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11776223
Brand: DWK Life Sciences 213014104
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den brede, åbne form af fordampningsskålen skaber en stor væskeoverflade, som begunstiger fordampningen af overskydende opløsningsmidler.
At overføre stoffer og væsker til andre aggregeringstilstande og dermed igangsætte yderligere reaktioner er meget vigtigt for det daglige arbejde i laboratoriet. En bred vifte af fartøjer, apparater og udstyr bruges til dette arbejde.
  • Tud til ren hældning
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 90 ml
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Type Uden mærkningsfelt
Til brug med (applikation) Fordampning af væsker; Fremstilling af koncentrerede opløsninger; Forebyggelse af opløsningsmiddelkondensering på glasvægge; Størrelser 25, 30, 35 og 45 ml uden mærkningsfelt
nr. pr. pakke 10/Pk.
Diameter (metrisk) 80 mm