Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer-kolber med konisk slebet samling
Product Code. p-8000683
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Standard konusled:
NS19/26
NS29/32
Unit Size:
Hver
Pakke med 10
Product Code. 15340895
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 03022970
Only null left
Add to basket
Add to basket
Til sikker og nem blanding, hældning og opbevaring af kemikalier i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer-kolber med konisk slibning er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Acc. til DIN EN ISO 4797
  • Med vægt (ca. volumen/ml)
  • Med inskriptionslabel
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Med konisk samling, med høj tilspidsningsnøjagtighed og fremragende tæthed
Specifications
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4797
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Inkluderer Med skala (ca. volumen/mL), med påskrift
Standard konusled NS29/32
Diameter (metrisk) Udvendig 131 mm