Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer-kolber med konisk slebet samling
Artikelnummer. 12163991
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Standard konusled:
NS19/26
NS29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Standard konusled Pakningsstørrelse
12163991 50 mL NS29/32 Pakke med 10
15340895 1000 mL NS29/32 Pakke med 10
12034098 100 mL NS19/26 -
10662351 100 mL NS29/32 -
15390885 200 mL NS29/32 Pakke med 10
11965976 300 mL NS29/32 -
10434061 500 mL NS29/32 -
10533831 50 mL NS19/26 -
10652351 50 mL NS29/32 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 12163991 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 03022928
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1205.00 DKK
    574.72 DKK / Pakke med 10
    Spare 630.28 DKK
    52% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Til sikker og nem blanding, hældning og opbevaring af kemikalier i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer-kolber med konisk slibning er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Acc. til DIN EN ISO 4797
  • Med vægt (ca. volumen/ml)
  • Med inskriptionslabel
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Med konisk samling, med høj tilspidsningsnøjagtighed og fremragende tæthed
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4797
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Inkluderer Med skala (ca. volumen/mL), med påskrift
Standard konusled NS29/32
Diameter (metrisk) Udvendig 51 mm