Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer-kolber med konisk slebet samling
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Standard konusled:
NS19/26
NS29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
- Acc. til DIN EN ISO 4797
- Med vægt (ca. volumen/ml)
- Med inskriptionslabel
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
- Med konisk samling, med høj tilspidsningsnøjagtighed og fremragende tæthed
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 4797 |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Inkluderer | Med skala (ca. volumen/mL), med påskrift |
| Standard konusled | NS19/26 |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 51 mm |