Få mere at vide
DWK Life Sciences Erlenmeyer-kolbe, bred hals
Artikelnummer. 11772182 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11772182 25 mL Pakke med 10
11782182 50 mL Pakke med 10
11792182 100 mL Pakke med 10
11702202 200 mL Pakke med 10
11712202 250 mL Pakke med 10
11722202 300 mL Pakke med 10
11732202 500 mL Pakke med 10
11742202 1000 mL Pakke med 10
11752202 2000 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11772182 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 212261405
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-10-2026
På grund af den koniske form bruges kolberne til at blande væsker.
Takket være deres enestående egenskaber, såsom fremragende kemisk resistens, næsten inert opførsel og høj brugstemperatur, er originalen DURAN™ Erlenmeyer-kolber er ideelle til brug i laboratorier. Desuden er den ensartede vægtykkelse, minimale termiske udvidelse og den resulterende høje termiske stødmodstand enestående egenskaber. Derfor, DURAN™ Erlenmeyer-kolber er særligt velegnede til brug ved meget høje temperaturer og hurtige temperaturændringer.
  • Den brede hals gør det nemt at fylde og rengøre
  • Let at blande på grund af konisk form
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Tekniske data
Certificeringer/compliance Non DIN EN ISO size
Farve Clear
Diameter (metrisk) base 43 mm
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Medieforberedelse og dyrkning; Opbevaring og transport; Blanding af flere komponenter; Opvarmning; Fortyndingsopløsninger; Måling af væskemængder; Størrelser 25, 200, 300 og 2000 ml ikke-DIN EN ISO størrelse
Højde (metrisk) 70 mm
nr. pr. pakke 10/Pk.
Produkttype Ikke DIN EN ISO størrelse
Skriveflade Yes
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Reusable
Uddannet Yes
Mundstil Wide
Sterilitet Non-sterile
Bund form Flat
Overfladebehandling None