Beskrivelse
Takket være deres enestående egenskaber, såsom fremragende kemisk resistens, næsten inert opførsel og høj brugstemperatur, er originalen DURAN™ Erlenmeyer-kolber er ideelle til brug i laboratorier. Desuden er den ensartede vægtykkelse, minimale termiske udvidelse og den resulterende høje termiske stødmodstand enestående egenskaber. Derfor, DURAN™ Erlenmeyer-kolber er særligt velegnede til brug ved meget høje temperaturer og hurtige temperaturændringer.
- Den brede hals gør det nemt at fylde og rengøre
- Let at blande på grund af konisk form
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
- Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Non DIN EN ISO size |
| Farve | Clear |
| Diameter (metrisk) base | 153 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Medieforberedelse og dyrkning; Opbevaring og transport; Blanding af flere komponenter; Opvarmning; Fortyndingsopløsninger; Måling af væskemængder; Størrelser 25, 200, 300 og 2000 ml ikke-DIN EN ISO størrelse |
| Højde (metrisk) | 276 mm |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Produkttype | Ikke DIN EN ISO størrelse |
| Skriveflade | Yes |
| Vis mere |