Beskrivelse
- Opfylder DIN ISO 24450
- Fremstillet af borosilikatglas 3.3
- Den brede hals gør det nemt at fylde og rengøre
- Let blanding på grund af konisk form
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
- Brændt, meget holdbar hvid keramik
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN ISO 24450 |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) base | 131 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Medieforberedelse og dyrkning; Opbevaring og transport; Blanding af flere komponenter; Opvarmning; Fortyndingsopløsninger; Måling af væskemængder; Størrelser 25, 200, 300 og 2000 ml ikke-DIN EN ISO størrelse |
| Højde (metrisk) | 220 mm |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Produkttype | Erlenmeyer Kolbe |
| Skriveflade | Ja |
| Vis mere |