Få mere at vide
DWK Life Sciences Erlenmeyer-kolbe, bred hals
Artikelnummer. 11732202 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11732202 500 mL Pakke med 10
11772182 25 mL Pakke med 10
11782182 50 mL Pakke med 10
11792182 100 mL Pakke med 10
11702202 200 mL Pakke med 10
11712202 250 mL Pakke med 10
11722202 300 mL Pakke med 10
11742202 1000 mL Pakke med 10
11752202 2000 mL Pakke med 10
9 options
Artikelnummer. 11732202
Brand: DWK Life Sciences 212264402
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
På grund af den koniske form bruges kolberne til at blande væsker.
Takket være deres enestående egenskaber, såsom fremragende kemisk resistens, næsten inert opførsel og høj brugstemperatur, er originalen DURAN™ Erlenmeyer-kolber er ideelle til brug i laboratorier. Desuden er den ensartede vægtykkelse, minimale termiske udvidelse og den resulterende høje termiske stødmodstand enestående egenskaber. Derfor, DURAN™ Erlenmeyer-kolber er særligt velegnede til brug ved meget høje temperaturer og hurtige temperaturændringer.
  • Den brede hals gør det nemt at fylde og rengøre
  • Let at blande på grund af konisk form
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) base 105 mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Medieforberedelse og dyrkning; Opbevaring og transport; Blanding af flere komponenter; Opvarmning; Fortyndingsopløsninger; Måling af væskemængder; Størrelser 25, 200, 300 og 2000 ml ikke-DIN EN ISO størrelse
nr. pr. pakke 10/Pk.