Få mere at vide
DWK Life Sciences Erlenmeyer-kolbe, bred hals
Artikelnummer. 11722202 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11722202
Brand: DWK Life Sciences 212263903
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
På grund af den koniske form bruges kolberne til at blande væsker.
Takket være deres enestående egenskaber, såsom fremragende kemisk resistens, næsten inert opførsel og høj brugstemperatur, er originalen DURAN™ Erlenmeyer-kolber er ideelle til brug i laboratorier. Desuden er den ensartede vægtykkelse, minimale termiske udvidelse og den resulterende høje termiske stødmodstand enestående egenskaber. Derfor, DURAN™ Erlenmeyer-kolber er særligt velegnede til brug ved meget høje temperaturer og hurtige temperaturændringer.
  • Den brede hals gør det nemt at fylde og rengøre
  • Let at blande på grund af konisk form
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) base 87 mm
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Medieforberedelse og dyrkning; Opbevaring og transport; Blanding af flere komponenter; Opvarmning; Fortyndingsopløsninger; Måling af væskemængder; Størrelser 25, 200, 300 og 2000 ml ikke-DIN EN ISO størrelse
nr. pr. pakke 10/Pk.
Produkttype Ikke DIN EN ISO størrelse