Få mere at vide
DWK Life Sciences Erlenmeyer-kolbe, bred hals
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Takket være deres enestående egenskaber, såsom fremragende kemisk resistens, næsten inert opførsel og høj brugstemperatur, er originalen DURAN™ Erlenmeyer-kolber er ideelle til brug i laboratorier. Desuden er den ensartede vægtykkelse, minimale termiske udvidelse og den resulterende høje termiske stødmodstand enestående egenskaber. Derfor, DURAN™ Erlenmeyer-kolber er særligt velegnede til brug ved meget høje temperaturer og hurtige temperaturændringer.
- Den brede hals gør det nemt at fylde og rengøre
- Let at blande på grund af konisk form
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
- Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) base | 79 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Medieforberedelse og dyrkning; Opbevaring og transport; Blanding af flere komponenter; Opvarmning; Fortyndingsopløsninger; Måling af væskemængder; Størrelser 25, 200, 300 og 2000 ml ikke-DIN EN ISO størrelse |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Produkttype | Ikke DIN EN ISO størrelse |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |