Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolbe, med standard slebet samling
Artikelnummer. p-7189347 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Trådstørrelse:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
Unit Size:
Hver
Pakke med 10
Product Code. 11756268
Brand: DWK Life Sciences 241931906
Only null left
Add to basket
Add to basket
Erlenmeyer-kolber med standard jordfuge tillader blandt andet opbevaring af en opløsning gennem tæt lukning af beholderen.
På grund af deres store fodaftryk er Erlenmeyer-kolber velegnede til f.eks. at forberede løsninger og opbevare dem. Den ekstra slibning muliggør en tæt lukning af beholderen.
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
  • Let at blande på grund af konisk form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (metrisk) base 51 mm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Blanding af flere komponenter; Fortyndingsopløsninger; Måling af væskemængder; Opvarmning; Volumenstørrelser 50 mL (NS 24/29), 100 mL (NS 24/29), 200 mL (NS 29/32), 250 mL (NS 45/40), 300 mL (NS 29/32), 500 mL (NS 45/40) og 400 mL er ikke ifølge DIN 405. ISO
nr. pr. pakke 10/Pk.
Trådstørrelse NS 29/32