Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolbe, med standard slebet samling
Artikelnummer. 15291889 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Trådstørrelse:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 15291889
Brand: DWK Life Sciences 241933804
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Erlenmeyer-kolber med standard jordfuge tillader blandt andet opbevaring af en opløsning gennem tæt lukning af beholderen.
På grund af deres store fodaftryk er Erlenmeyer-kolber velegnede til f.eks. at forberede løsninger og opbevare dem. Den ekstra slibning muliggør en tæt lukning af beholderen.
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
  • Let at blande på grund af konisk form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) base 85 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Blanding af flere komponenter; Fortyndingsopløsninger; Måling af væskemængder; Opvarmning; Volumenstørrelser 50 mL (NS 24/29), 100 mL (NS 24/29), 200 mL (NS 29/32), 250 mL (NS 45/40), 300 mL (NS 29/32), 500 mL (NS 45/40) og 400 mL er ikke ifølge DIN 405. ISO
nr. pr. pakke 10/Pk.
Produkttype Ikke-DIN/ISO størrelse
Trådstørrelse NS 45/40