Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolbe, med standard slebet samling
Artikelnummer. 15281889 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Trådstørrelse:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Trådstørrelse unitSize
15281889 250 mL NS 29/32 Pakke med 10
11756268 50 mL NS 29/32 Pakke med 10
15231889 100 mL NS 19/26 Pakke med 10
15251889 100 mL NS 29/32 Pakke med 10
15261889 200 mL NS 29/32 Pakke med 10
15271889 250 mL NS 24/29 Pakke med 10
15291889 250 mL NS 45/40 Pakke med 10
11850620 300 mL NS 29/32 Pakke med 10
15201899 500 mL NS 29/32 Pakke med 10
15231899 1000 mL NS 29/32 Pakke med 10
15241889 100 mL NS 24/29 Pakke med 10
15211899 500 mL NS 45/40 Pakke med 10
15201889 25 mL NS 14/23 Pakke med 10
15221899 1000 mL NS 24/29 Pakke med 10
10385051 50 mL NS 19/26 Hver
15221889 50 mL NS 14/23 Pakke med 10
10273451 500 mL NS 24/29 Pakke med 10
15211889 50 mL NS 24/29 Pakke med 10
15241899 1000 mL NS 45/40 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 15281889 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 241933701
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Erlenmeyer-kolber med standard jordfuge tillader blandt andet opbevaring af en opløsning gennem tæt lukning af beholderen.
På grund af deres store fodaftryk er Erlenmeyer-kolber velegnede til f.eks. at forberede løsninger og opbevare dem. Den ekstra slibning muliggør en tæt lukning af beholderen.
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
  • Let at blande på grund af konisk form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) base 85 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Blanding af flere komponenter; Fortyndingsopløsninger; Måling af væskemængder; Opvarmning; Volumenstørrelser 50 mL (NS 24/29), 100 mL (NS 24/29), 200 mL (NS 29/32), 250 mL (NS 45/40), 300 mL (NS 29/32), 500 mL (NS 45/40) og 400 mL er ikke ifølge DIN 405. ISO
nr. pr. pakke 10/Pk.
Trådstørrelse NS 29/32