Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolbe, med standard slebet samling
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
På grund af deres store fodaftryk er Erlenmeyer-kolber velegnede til f.eks. at forberede løsninger og opbevare dem. Den ekstra slibning muliggør en tæt lukning af beholderen.
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
- Let at blande på grund af konisk form
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) base | 51 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Blanding af flere komponenter; Fortyndingsopløsninger; Måling af væskemængder; Opvarmning; Volumenstørrelser 50 mL (NS 24/29), 100 mL (NS 24/29), 200 mL (NS 29/32), 250 mL (NS 45/40), 300 mL (NS 29/32), 500 mL (NS 45/40) og 400 mL er ikke ifølge DIN 405. ISO |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Trådstørrelse | NS 29/32 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |