Få mere at vide
Descripción
Takket være deres enestående egenskaber, såsom fremragende kemisk resistens, næsten inert opførsel og høj brugstemperatur, er originalen DURAN™ Erlenmeyer-kolber er ideelle til brug i laboratorier. Desuden er den ensartede vægtykkelse, minimale termiske udvidelse og den resulterende høje termiske stødmodstand enestående egenskaber. Derfor, DURAN™ Erlenmeyer-kolber er særligt velegnede til brug ved meget høje temperaturer og hurtige temperaturændringer.
- Let at blande på grund af konisk form
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
- Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Especificaciones
Especificaciones
| Certificeringer/compliance | DIN ISO 1773 |
| Farve | Clear |
| Diameter (metrisk) base | 42 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Medieforberedelse og dyrkning; Opbevaring og transport; Blanding af flere komponenter; Opvarmning; Fortyndingsopløsninger; Måling af væskemængder; Størrelse 25 mL uden Retrace Code og størrelser 150, 200 og 300 mL ikke-DIN ISO størrelse |
| Højde (metrisk) | 75 mm |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Produkttype | Erlenmeyer Flask |
| Skriveflade | Yes |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.