Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolbe, smal hals
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
125 mL
150 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
800 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Beschreibung
Takket være deres enestående egenskaber, såsom fremragende kemisk resistens, næsten inert opførsel og høj brugstemperatur, er originalen DURAN™ Erlenmeyer-kolber er ideelle til brug i laboratorier. Desuden er den ensartede vægtykkelse, minimale termiske udvidelse og den resulterende høje termiske stødmodstand enestående egenskaber. Derfor, DURAN™ Erlenmeyer-kolber er særligt velegnede til brug ved meget høje temperaturer og hurtige temperaturændringer.
- Let at blande på grund af konisk form
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
- Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) base | 74 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Medieforberedelse og dyrkning; Opbevaring og transport; Blanding af flere komponenter; Opvarmning; Fortyndingsopløsninger; Måling af væskemængder; Størrelse 25 mL uden Retrace Code og størrelser 150, 200 og 300 mL ikke-DIN ISO størrelse |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Produkttype | Ikke-DIN/ISO størrelse |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |