Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolbe, smal hals
Artikelnummer. 11752182 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
125 mL
150 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
800 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11752182 1000 mL Pakke med 10
11702172 25 mL Pakke med 10
11712172 50 mL Pakke med 10
11702182 100 mL Pakke med 10
11712182 200 mL Pakke med 10
11722182 250 mL Pakke med 10
11732182 300 mL Pakke med 10
11742182 500 mL Pakke med 10
11762182 2000 mL Pakke med 10
11712412 3000 mL Pakke med 2
10189910 5000 mL Hver
11669868 125 mL Pakke med 10
13479118 150 mL Pakke med 10
12626167 800 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 11752182 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 212165409
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
På grund af den koniske form bruges kolberne til at blande væsker.
Takket være deres enestående egenskaber, såsom fremragende kemisk resistens, næsten inert opførsel og høj brugstemperatur, er originalen DURAN™ Erlenmeyer-kolber er ideelle til brug i laboratorier. Desuden er den ensartede vægtykkelse, minimale termiske udvidelse og den resulterende høje termiske stødmodstand enestående egenskaber. Derfor, DURAN™ Erlenmeyer-kolber er særligt velegnede til brug ved meget høje temperaturer og hurtige temperaturændringer.
  • Let at blande på grund af konisk form
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) base 131 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Medieforberedelse og dyrkning; Opbevaring og transport; Blanding af flere komponenter; Opvarmning; Fortyndingsopløsninger; Måling af væskemængder; Størrelse 25 mL uden Retrace Code og størrelser 150, 200 og 300 mL ikke-DIN ISO størrelse
nr. pr. pakke 10/Pk.