Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolbe, smal hals
På grund af den koniske form bruges kolberne til at blande væsker.
Brand:  DWK Life Sciences 212166808
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11712412
  • 875.00 DKK / Pakke med 2
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Takket være deres enestående egenskaber, såsom fremragende kemisk resistens, næsten inert opførsel og høj brugstemperatur, er originalen DURAN™ Erlenmeyer-kolber er ideelle til brug i laboratorier. Desuden er den ensartede vægtykkelse, minimale termiske udvidelse og den resulterende høje termiske stødmodstand enestående egenskaber. Derfor, DURAN™ Erlenmeyer-kolber er særligt velegnede til brug ved meget høje temperaturer og hurtige temperaturændringer.
  • Let at blande på grund af konisk form
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
187 mm
Borosilikatglas (3.3)
2/Pk.
3000 mL
Medieforberedelse og dyrkning; Opbevaring og transport; Blanding af flere komponenter; Opvarmning; Fortyndingsopløsninger; Måling af væskemængder; Størrelse 25 mL uden Retrace Code og størrelser 150, 200 og 300 mL ikke-DIN ISO størrelse
Autoklaverbar
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolbe, smal hals > 3000 mL