Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolbe, smal hals
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Takket være deres enestående egenskaber, såsom fremragende kemisk resistens, næsten inert opførsel og høj brugstemperatur, er originalen DURAN™ Erlenmeyer-kolber er ideelle til brug i laboratorier. Desuden er den ensartede vægtykkelse, minimale termiske udvidelse og den resulterende høje termiske stødmodstand enestående egenskaber. Derfor, DURAN™ Erlenmeyer-kolber er særligt velegnede til brug ved meget høje temperaturer og hurtige temperaturændringer.
- Let at blande på grund af konisk form
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
- Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
            Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) base | 79 mm | 
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL | 
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) | 
| Til brug med (applikation) | Medieforberedelse og dyrkning; Opbevaring og transport; Blanding af flere komponenter; Opvarmning; Fortyndingsopløsninger; Måling af væskemængder; Størrelse 25 mL uden Retrace Code og størrelser 150, 200 og 300 mL ikke-DIN ISO størrelse | 
| nr. pr. pakke | 10/Pk. | 
| Produkttype | Ikke-DIN/ISO størrelse | 
| Autoklaverbar | Autoklaverbar | 
Kampagner
- 
             	Multiple Manufacturers
- 
	               Duran
	               ,
	               Quickfit
	               ,
	               Azlon
	Up to 50% Off DWK GlasswarePremium lab glassware, precision-made, now at unbeatable prices. Limited time only.Promo Code: 24089Expires: 2025-12-31   