Description
Takket være deres enestående egenskaber, såsom fremragende kemisk resistens, næsten inert opførsel og høj brugstemperatur, er originalen DURAN™ Erlenmeyer-kolber er ideelle til brug i laboratorier. Desuden er den ensartede vægtykkelse, minimale termiske udvidelse og den resulterende høje termiske stødmodstand enestående egenskaber. Derfor, DURAN™ Erlenmeyer-kolber er særligt velegnede til brug ved meget høje temperaturer og hurtige temperaturændringer.
- Let at blande på grund af konisk form
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
- Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | DIN ISO 1773 |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) base | 220 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 5000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Medieforberedelse og dyrkning; Opbevaring og transport; Blanding af flere komponenter; Opvarmning; Fortyndingsopløsninger; Måling af væskemængder; Størrelse 25 mL uden Retrace Code og størrelser 150, 200 og 300 mL ikke-DIN ISO størrelse |
| Højde (metrisk) | 365 mm |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Produkttype | Erlenmeyer Kolbe |
| Skriveflade | Ja |
| Show More |