Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolbe, med DIN gevind
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukketype:
Med PBT-hætte
Without Closure
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Takket være deres enestående egenskaber, såsom fremragende kemisk resistens, næsten inert opførsel og høj brugstemperatur, er originalen DURAN™ Erlenmeyer-kolber er ideelle til brug i laboratorier. Desuden er den ensartede vægtykkelse, minimale termiske udvidelse og den resulterende høje termiske stødmodstand enestående egenskaber. Derfor, DURAN™ Erlenmeyer-kolber er særligt velegnede til brug ved meget høje temperaturer og hurtige temperaturændringer.
- Let at blande på grund af konisk form
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
- Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
- Kolben kan lukkes med en PBT-hætte eller membranhætte (tillader gasudveksling)
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | PBT |
| Diameter (metrisk) base | 85 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Medieforberedelse og dyrkning; Opbevaring og transport; Blanding af flere komponenter; Opvarmning; Fortyndingsopløsninger; Måling af væskemængder; Leveres med eller uden hætte |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Trådstørrelse | GL 32 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukketype | Med PBT-hætte |