Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolbe, med DIN gevind
Artikelnummer. 11736958 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukketype:
Med PBT-hætte
Without Closure
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11736958
Brand: DWK Life Sciences 218034452
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den koniske form gør den ideel til at blande væsker. Skruegevindet tillader en tæt forsegling af kolben.
Takket være deres enestående egenskaber, såsom fremragende kemisk resistens, næsten inert opførsel og høj brugstemperatur, er originalen DURAN™ Erlenmeyer-kolber er ideelle til brug i laboratorier. Desuden er den ensartede vægtykkelse, minimale termiske udvidelse og den resulterende høje termiske stødmodstand enestående egenskaber. Derfor, DURAN™ Erlenmeyer-kolber er særligt velegnede til brug ved meget høje temperaturer og hurtige temperaturændringer.
  • Let at blande på grund af konisk form
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
  • Kolben kan lukkes med en PBT-hætte eller membranhætte (tillader gasudveksling)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale PBT
Diameter (metrisk) base 105 mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Medieforberedelse og dyrkning; Opbevaring og transport; Blanding af flere komponenter; Opvarmning; Fortyndingsopløsninger; Måling af væskemængder; Leveres med eller uden hætte
nr. pr. pakke 10/Pk.
Trådstørrelse GL 32
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Med PBT-hætte