Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Engler kolbe, med perlekant, sideudløb
Artikelnummer. p-7189464 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
125 mL
150 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12653721
Brand: DWK Life Sciences 216532807
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engler destillationskolber bruges til atmosfærisk destillation af olieprodukter.
Abdominale kar kaldes kolber i laboratoriet og er udover bægerglas andre universelt anvendelige kar. De bruges fx til destillation eller til opvarmning af væsker. Ud over de almindeligt anvendte flerhalsede kolber kan Engler-kolber også bruges til destillationer. Denne type destillationskolbe har en fast sidearm, som er fastgjort til kolbens hals. Via denne sidearm ledes dampen ind i en køler, hvor den til sidst kondenserer til destillatet. Termometre kan indføres via kolbens hals.
  • Perlekanten tillader præcis hældning
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) base 69 mm
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Atmosfærisk destillation af olieprodukter; Opvarmning
nr. pr. pakke 10/Pk.