Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Engler kolbe, med perlekant, sideudløb
Artikelnummer. 12653721 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
125 mL
150 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12653721 125 mL Pakke med 10
11800700 100 mL Pakke med 10
15201789 150 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12653721 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 216532807
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3435.00 DKK
    3012.73 DKK / Pakke med 10
    Spare 422.27 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Engler destillationskolber bruges til atmosfærisk destillation af olieprodukter.
Abdominale kar kaldes kolber i laboratoriet og er udover bægerglas andre universelt anvendelige kar. De bruges fx til destillation eller til opvarmning af væsker. Ud over de almindeligt anvendte flerhalsede kolber kan Engler-kolber også bruges til destillationer. Denne type destillationskolbe har en fast sidearm, som er fastgjort til kolbens hals. Via denne sidearm ledes dampen ind i en køler, hvor den til sidst kondenserer til destillatet. Termometre kan indføres via kolbens hals.
  • Perlekanten tillader præcis hældning
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Tekniske data
Diameter (metrisk) base 69 mm
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Atmosfærisk destillation af olieprodukter; Opvarmning
nr. pr. pakke 10/Pk.