Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Tørretube, bøjet, med standard slebet kegle
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Ledstørrelse:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Tørrerøret er normalt et vinklet glasrør med en standardslebet fuge i den ene ende. Den anden ende er åben. Til fyldning fyldes tørrerøret først med lidt vat, derefter fyldes tørremidlet på og til sidst forhindrer endnu et stykke vat tørremidlet i at falde ud.
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
- Bent
- Med standard jordstik
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Varebeskrivelse | Beskyttelse mod fugt |
| Ledstørrelse | NS 24/29 |