Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Tørretube, bøjet, med standard slebet kegle
Artikelnummer. 10203221 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Ledstørrelse:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10203221
Brand: DWK Life Sciences 242620703
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fyldt med et tørremiddel beskytter tørrerøret en reaktionsblanding i en kolbe mod fugt.
Tørrerøret er normalt et vinklet glasrør med en standardslebet fuge i den ene ende. Den anden ende er åben. Til fyldning fyldes tørrerøret først med lidt vat, derefter fyldes tørremidlet på og til sidst forhindrer endnu et stykke vat tørremidlet i at falde ud.
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • Bent
  • Med standard jordstik
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Varebeskrivelse Beskyttelse mod fugt
Ledstørrelse NS 19/26