Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Faldtragt, cylindrisk, med skala, jordforbindelse og trykudligningsrør
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Keglestørrelse:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
missing translation for 'unitSize'
Hver
Description
Den doserede tilsætning af opløsninger, reaktionsblandinger og/eller kemikalier udføres ideelt ved hjælp af en dråbetragt. Ud over standard jordfugen indeholder dette design et trykudligningsrør i den nederste ende, som undgår både under- og overtryk i reaktionsbeholderne.
- Med trykudligningsrør, standard jordkonus, standard jordstophane og holdeanordning
- Udbudshastigheden kan justeres
- Cylindrisk med skala
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Materiale | Boro 3.3, polypropylen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Keglestørrelse | NS 14/23 |
| Til brug med (applikation) | Ensartet og afmålt væsketilførsel til en reaktionsblanding; Måling af væskemængder; Nedkastningstragte med et volumen på 250 mL (med fatning: 29/32, kegle: 24/29) og 500 mL (med fatning: 29/32, kegle: 24/29) er specialstørrelser og ikke i henhold til DIN ISO |
| Gradueringer | 1 |
| Mængde | 1 stk. |