Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Faldtragt, cylindrisk, med skala og jordforbindelse
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Keglestørrelse:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Den doserede tilsætning af opløsninger, reaktionsblandinger og/eller kemikalier udføres ideelt ved hjælp af en dråbetragt. Dette design indeholder en ekstra standard jordforbindelse i den nederste ende, som muliggør en nøjagtig forbindelse til f.eks. flerhalsede kolber.
- Med standard jordstophane og holdeanordning
- Udbudshastigheden kan justeres
- Cylindrisk med skala
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Boro 3.3, polypropylen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Keglestørrelse | NS 14/23 |
| Til brug med (applikation) | Ensartet og afmålt væsketilførsel til en reaktionsblanding; Måling af væskemængder; Nedkastningstragte med et volumen på 250 mL (med fatning: 29/32, kegle: 24/29) og 500 mL (med fatning: 29/32, kegle: 24/29) er specialstørrelser og ikke i henhold til DIN ISO |
| Gradueringer | 1 |
| Mængde | 1 stk. |