Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Faldtragt, cylindrisk, med skala og jordforbindelse
Artikelnummer. 10548991 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Keglestørrelse:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Keglestørrelse Pakningsstørrelse
10548991 500 ml NS 29/32 Hver
10385381 50 ml NS 14/23 Hver
10059990 250 ml NS 29/32 Hver
10070141 1000 ml NS 29/32 Hver
10315441 100 ml NS 14/23 Hver
10538991 250 ml NS 24/29 Hver
10624562 500 ml NS 24/29 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10548991 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 241244609
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1310.00 DKK
    1144.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 165.59 DKK
    12% Slukket
På lager
Dråbetragten tillader en doseret tilsætning af opløsninger.
Den doserede tilsætning af opløsninger, reaktionsblandinger og/eller kemikalier udføres ideelt ved hjælp af en dråbetragt. Dette design indeholder en ekstra standard jordforbindelse i den nederste ende, som muliggør en nøjagtig forbindelse til f.eks. flerhalsede kolber.
  • Med standard jordstophane og holdeanordning
  • Udbudshastigheden kan justeres
  • Cylindrisk med skala
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Materiale Boro 3.3, polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Keglestørrelse NS 29/32
Til brug med (applikation) Ensartet og afmålt væsketilførsel til en reaktionsblanding; Måling af væskemængder; Nedkastningstragte med et volumen på 250 mL (med fatning: 29/32, kegle: 24/29) og 500 mL (med fatning: 29/32, kegle: 24/29) er specialstørrelser og ikke i henhold til DIN ISO
Gradueringer 10
Mængde 1 stk.