Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Faldtragt, cylindrisk, med skala og jordforbindelse
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Den doserede tilsætning af opløsninger, reaktionsblandinger og/eller kemikalier udføres ideelt ved hjælp af en dråbetragt. Dette design indeholder en ekstra standard jordforbindelse i den nederste ende, som muliggør en nøjagtig forbindelse til f.eks. flerhalsede kolber.
- Med standard jordstophane og holdeanordning
- Udbudshastigheden kan justeres
- Cylindrisk med skala
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Materiale | Boro 3.3, polypropylen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Keglestørrelse | NS 14/23 |
| Til brug med (applikation) | Ensartet og afmålt væsketilførsel til en reaktionsblanding; Måling af væskemængder; Nedkastningstragte med et volumen på 250 mL (med fatning: 29/32, kegle: 24/29) og 500 mL (med fatning: 29/32, kegle: 24/29) er specialstørrelser og ikke i henhold til DIN ISO |
| Gradueringer | 1 |
| Mængde | 1 stk. |
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?